(2-Fluorofenil ) acetonitrilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11612.06
A11612.14
A11612.22
A11612.06EA
29
EUR
A11612.06
A11612.14
A11612.22
(2-Fluorofenil ) acetonitrilo ≥97%
(2-Fluorofenil ) acetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 326-62-5
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point:
Fórmula:
C₈H₆FN Ponto de ebulição: 235 °C Densidade: 1,061 Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001897 Número CAS: 326-62-5 EINECS: 206-313-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |