Print…
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
188440050 188440250
ACRO188440050EA 59.4 EUR
ACRO188440050 ACRO188440250
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O
Ponto de ebulição: 83…86 °C (30 mmHg)
Densidade: 1,3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Número MDL : MFCD00003373
Número CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %