Print…
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
232680250 232681000
ACRO232680250EA 88.7 EUR
ACRO232680250 ACRO232681000
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O
Ponto de ebulição: 70…71 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,32 g/cm³
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003337
Número CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %