Print…
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
439320-1G 439320-5G
SIAL439320-1GEA 80.9 EUR
SIAL439320-1G SIAL439320-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Número MDL : MFCD00151855
Número CAS: 128796-39-4