4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
B22374.03
B22374.06
B22374.14
B22374.03EA
53.6
EUR
B22374.03
B22374.06
B22374.14
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 128796-39-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 238-242°
Beilstein Reference: 3544189
Fórmula:
C₇H₆BF₃O₂ Peso Molecular: 189.93 g/mol Ponto de Fusão: 238…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151855 Número CAS: 128796-39-4 |