Print…
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
359765000 359760050
ACRO359765000EA 27.7 EUR
ACRO359765000 ACRO359760050
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Peso Molecular: 189.93 g/mol
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151855
Número CAS: 128796-39-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %