Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
432032-1G 432032-5G
SIAL432032-1GEA 65.5 EUR
SIAL432032-1G SIAL432032-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Número MDL : MFCD00151854
Número CAS: 1423-26-3