3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21661.03
B21661.06
B21661.14
B21661.03EA
37.8
EUR
B21661.03
B21661.06
B21661.14
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1423-26-3
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 6084746
Fórmula:
C₇H₆BF₃O₂ Ponto de Fusão: 162…166 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151854 Número CAS: 1423-26-3 |