Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
359750010 359750050
ACRO359750010EA 28.3 EUR
ACRO359750010 ACRO359750050
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151854
Número CAS: 1423-26-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥97.0 %