Print…
2-Fluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F15323-100G F15323-500G
SIALF15323-100GEA 47.8 EUR
SIALF15323-100G SIALF15323-500G
2-Fluorotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Peso Molecular: 110.13 g/mol
Ponto de ebulição: 113
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000322
Número CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207