Print…
3,4-Difluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41789.03 41789.06
41789.03EA 40.5 EUR
41789.03 41789.06
3,4-Difluorotoluene ≥98%
3,4-Difluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 2927-34-6 Molecular Formula: C7H6F2 Formula Weight: 128.12 Flash Point: 25°(77°F) Physical Form: Liquid Density: 1.120 Refractive Index: 1.4500 Odour: Aromatic Boiling Point: 110-113° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00075087
Fórmula: C₇H₆F₂
Peso Molecular: 128.12 g/mol
Ponto de ebulição: 110…113 °C
Densidade: 1.120
Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075087
Número CAS: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3 III