3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
A14801.06
A14801.14
A14801.22
A14801.06EA
43.9
EUR
A14801.06
A14801.14
A14801.22
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61040-81-1
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 210-216°
Beilstein Reference: 2695238
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₄ Ponto de Fusão: 210…216 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017506 Número CAS: 61040-81-1 |