Acido 4-Metoxi-o-toluico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27096.06
H27096.03
H27096.06EA
143
EUR
H27096.06
H27096.03
Acido 4-Metoxi-o-toluico ≥97%
Acido 4-Metoxi-o-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 6245-57-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 177-181°
MDL No.: MFCD00020291
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 177…181 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020291 Número CAS: 6245-57-4 |