4-Methyl-m-anisic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22982.06
B22982.14
B22982.06EA
89.5
EUR
B22982.06
B22982.14
4-Methyl-m-anisic acid ≥99%
4-Methyl-m-anisic acid
Purity: 99%
CAS No.: 7151-68-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1938389
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 158…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002566 Número CAS: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |