2-Methyl-m-anisic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
L18729.18
L18729.09
L18729.18EA
90.4
EUR
L18729.18
L18729.09
2-Methyl-m-anisic acid ≥97%
2-Methyl-m-anisic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55289-06-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Beilstein Reference: 510395
MDL No.: MFCD02094039
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02094039 Número CAS: 55289-06-0 |