Print…
Ácido 5-Metilantranilico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
419443-25G 419443-5G
SIAL419443-25GEA 595 EUR
SIAL419443-25G SIAL419443-5G
Ácido 5-Metilantranilico, Sigma-Aldrich®
Ácido 5-Metilantranilico
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007909
Número CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3