Print…
4-Octylbenzoic acid 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10777.03 A10777.06
A10777.03EA 68.2 EUR
A10777.03 A10777.06
4-Octylbenzoic acid 99
4-Octylbenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3575-31-3 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 97-98° Beilstein Reference: 1954607
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂
Peso Molecular: 234.34 g/mol
Ponto de ebulição: 362
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042649
Número CAS: 3575-31-3
EINECS: 222-692-5