Print…
Ácido p-Toluico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T36803-100G T36803-500G
SIALT36803-100GEA 39.9 EUR
SIALT36803-100G SIALT36803-500G
Ácido p-Toluico, Sigma-Aldrich®
Ácido p-Toluico
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 179…180 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002565
Número CAS: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673