Print…
4-Ethylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
191280-25G 191280-5G
SIAL191280-25GEA 144 EUR
SIAL191280-25G SIAL191280-5G
4-Ethylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Ethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00002570
Número CAS: 619-64-7