Print…
Ácido m-Toluico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Methylbenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T36609-100G T36609-500G T36609-5G
SIALT36609-100GEA 31.7 EUR
SIALT36609-100G SIALT36609-500G SIALT36609-5G
Ácido m-Toluico, Sigma-Aldrich®
Ácido m-Toluico
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Densidade: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002523
Número CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673