Print…
o-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
T36404-100G T36404-500G
SIALT36404-100GEA 29.5 EUR
SIALT36404-100G SIALT36404-500G
o-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
o-Toluic acid
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Densidade: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002477
Número CAS: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673