4-tert-Butylbenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
A13224.14
A13224.22
A13224.14EA
90.6
EUR
A13224.14
A13224.22
4-tert-Butylbenzhydrazide ≥98%
4-tert-Butylbenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 43100-38-5
Molecular Formula: C11H16N2O
Formula Weight: 192.26
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 1104663
Fórmula:
C₁₁H₁₆N₂O Ponto de Fusão: 127…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014763 Número CAS: 43100-38-5 EINECS: 256-090-9 |