Print…
4-Hexylbenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15659.06 A15659.14 A15659.22
A15659.06EA 72.2 EUR
A15659.06 A15659.14 A15659.22
4-Hexylbenzoyl chloride ≥98%
4-Hexylbenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 50606-95-6 Molecular Formula: C13H17ClO Formula Weight: 224.73 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5256 Boiling Point: 176-177°/22mm Beilstein Reference: 2208938 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000701
Fórmula: C₁₃H₁₇ClO
Ponto de ebulição: 176…177 °C (22 mmHg)
Densidade: 1,029
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000701
Número CAS: 50606-95-6
EINECS: 256-647-6
UN: 3265
ADR: 8,II