Print…
4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
A11698.06 A11698.09 A11698.18
A11698.06EA 30.8 EUR
A11698.06 A11698.09 A11698.18
4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
4-Ethylbenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 16331-45-6 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5479 Odour: Acidic Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 2206041 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000697
Fórmula: C₉H₉ClO
Peso Molecular: 168.62 g/mol
Ponto de ebulição: 235…236 °C
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Densidade: 1.146
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000697
Número CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265