Print…
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
305730050 305730250
ACRO305730050EA 44.9 EUR
ACRO305730050 ACRO305730250
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
4-Ethylbenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO
Ponto de ebulição: 235…236 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000697
Número CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %