Print…
4-Butylbenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15082.06 A15082.14
A15082.06EA 54.9 EUR
A15082.06 A15082.14
4-Butylbenzoyl chloride ≥98%
4-Butylbenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 28788-62-7 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 145-147°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000699
Fórmula: C₁₁H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 145…147 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,051
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000699
Número CAS: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II