Print…
4-tert-Butylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-tert-Butylbenzoylchloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
157120-100G 157120-25G
SIAL157120-100GEA 248 EUR
SIAL157120-100G SIAL157120-25G
4-tert-Butylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 135 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000695
Número CAS: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 3265
ADR: 8,II