Print…
4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-tert-Butylbenzoylchloride
169100050 169100250 169101000
ACRO169100050EA 23.9 EUR
ACRO169100050 ACRO169100250 ACRO169101000
4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 135 °C (20 mmHg)
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000695
Número CAS: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %