Print…
3-Toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
122254-100G 122254-5G
SIAL122254-100GEA 127 EUR
SIAL122254-100G SIAL122254-5G
3-Toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 1,172 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000681
Número CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II