Print…
3-Toluoyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
153410050 153411000 153415000
ACRO153410050EA 29.1 EUR
ACRO153410050 ACRO153411000 ACRO153415000
3-Toluoyl chloride 99%
3-Toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 86 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 1,17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000681
Número CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 10.9 to 11.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry basis)