Print…
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
A12185.06 A12185.14 A12185.22
A12185.06EA 41.8 EUR
A12185.06 A12185.14 A12185.22
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 490-78-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 637903
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002343
Número CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4