Print…
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
114810050 114810250
ACRO114810050EA 27.8 EUR
ACRO114810050 ACRO114810250
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 203…208 °C
Número MDL : MFCD00002343
Número CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 208 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution passes test