3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
B25567.09
B25567.18
B25567.09EA
130
EUR
B25567.09
B25567.18
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 51863-60-6
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 142-149°
Beilstein Reference: 1936502
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 142…149 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002290 Número CAS: 51863-60-6 EINECS: 257-480-1 |