Print…
2',4'-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D107409-100G D107409-500G
SIALD107409-100GEA 119 EUR
SIALD107409-100G SIALD107409-500G
2',4'-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Número MDL : MFCD00002279
Número CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308