Print…
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
A12066.18 A12066.30
A12066.18EA 45.4 EUR
A12066.18 A12066.30
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 89-84-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1282505 Merck Reference: 14,8140 MDL No.: MFCD00002279
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…146 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002279
Número CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 14,8140