Print…
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 24.8 EUR
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Densidade: 1,18 g/cm³
Número MDL : MFCD00002279
Número CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308
Encomendar
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %