Print…
2',6'-Dihydroxyacetophenone, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
37468-1G-F 37468-5G-F
37468-1G-FEA 65.1 EUR
37468-1G-F 37468-5G-F
2',6'-Dihydroxyacetophenone, Supelco®
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002270
Número CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4864f7751b50583e6e46befc9a79d37634eac2&vid=5016762f7e9489497db69cf30813594995ebb30c&prid=web&clid=SAPDAM