Print…
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 36.5 EUR
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002270
Número CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6