Print…
3',4'-Dihydroxypropiophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13444.03 A13444.06
A13444.03EA 43.4 EUR
A13444.03 A13444.06
3',4'-Dihydroxypropiophenone ≥98%
3',4'-Dihydroxypropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 7451-98-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 145-146° MDL No.: MFCD00016440
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 145…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016440
Número CAS: 7451-98-1