Print…

3'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

H18801-100G H18801-25G
SIALH18801-100GEA 172 EUR
SIALH18801-100G SIALH18801-25G
3'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002298
Número CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR