Print…
3'-Hydroxyacetophenone 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12547.22 A12547.36
A12547.22EA 52.7 EUR
A12547.22 A12547.36
3'-Hydroxyacetophenone 98
3'-Hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 121-71-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 93-97° Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00002298
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296 °C
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Densidade: 1.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002298
Número CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0