Print…
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
411910050 411911000
ACRO411910050EA 18.9 EUR
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
3'-Hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002298
Número CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %