Print…
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
A14973.06 A14973.14
A14973.06EA 26.6 EUR
A14973.06 A14973.14
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 1201-38-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5435 Odour: Characteristic Melting Point: 18-20° Boiling Point: 154-156°/10mm Beilstein Reference: 2047423 MDL No.: MFCD00008728
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 154…156 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,139
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008728
Número CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0