2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
115340250
115341000
115340050
ACRO115340250EA
48.4
EUR
ACRO115340250
ACRO115341000
ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 155…158 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 18…20 °C Densidade: 1,13 g/cm³ Ponto de Inflamação: >112 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008728 Número CAS: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |
Appearance | Clear yellow to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |