Print…
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 33.4 EUR
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 286…288 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008737
Número CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %