Print…
4-Metoxifenilacetona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
199176-10G 199176-50G
SIAL199176-10GEA 48.6 EUR
SIAL199176-10G SIAL199176-50G
4-Metoxifenilacetona, Sigma-Aldrich®
4-Metoxifenilacetona
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008773
Número CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7