4'-Methoxypropiophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A14619.14
A14619.22
A14619.36
A14619.14EA
57.1
EUR
A14619.14
A14619.22
A14619.36
4'-Methoxypropiophenone ≥99%
4'-Methoxypropiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 121-97-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5465
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 273-275°
Beilstein Reference: 907733
MDL No.: MFCD00009310
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 273…275 °C Ponto de Fusão: 27…29 °C Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009310 Número CAS: 121-97-1 EINECS: 204-512-7 |