Print…
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W200506-1KG-K W200506-5KG-K
SIALW200506-1KG-KEA 153 EUR
SIALW200506-1KG-K SIALW200506-5KG-K
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008745
Número CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9