Print…
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
117374-100G 117374-1KG 117374-5G
SIAL117374-100GEA 47.9 EUR
SIAL117374-100G SIAL117374-1KG SIAL117374-5G
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008745
Número CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9