4'-Methoxyacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
A11162.0BEA
130
EUR
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
4'-Methoxyacetophenone ≥99%
4'-Methoxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 100-06-1
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 742313
MDL No.: MFCD00008745
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 258…260 °C Ponto de Fusão: 36…40 °C Densidade: 1,08 Ponto de Inflamação: 138 °C (280 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008745 Número CAS: 100-06-1 EINECS: 202-815-9 |